Essigsäure standardisierte Lösung 0.1 N
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
35567.K2 35567.M4
35567.K2EA 69.4 CHF
35567.K2 35567.M4
Essigsäure standardisierte Lösung 0.1 N
Essigsäure
Molecular Formula: CH3CO2H Formula Weight: 60.05 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00036152
Formel: H₃CCOOH
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036152
CAS-Nummer: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM