Natriumpyruvat 0.1 mol/l in wässriger Lösung
Lieferant: HyClone products (Cytiva)
Synonyms:
2-Oxopropionsäure Natriumsalz
, Brenztraubensäure Natriumsalz
, 2-Ketopropionsäure Natriumsalz
, α-Ketopropionsäure Natriumsalz
HYCLSH30239.01EA
25.2
CHF
HYCLSH30239.01
Natriumpyruvat 0.1 mol/l in wässriger Lösung
Natriumpyruvat
Sodium pyruvate solution is an easily accessible carbohydrate source that may also have protective effects against hydrogen peroxide.
Formel:
CH₃COCOONa MW: 110,04 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002586 CAS-Nummer: 113-24-6 EINECS: 204-024-4 |