(±)-2-Methylpiperazin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
2-Methylpiperazine
B24405.14
B24405.22
B24405.14EA
71.9
CHF
B24405.14
B24405.22
(±)-2-Methylpiperazin ≥98%
(±)-2-Methylpiperazin
Purity: 98%
CAS No.: 109-07-9
Molecular Formula: C5H12N2
Formula Weight: 100.17
Flash Point: 65°(149°F)
Odour: Amine-like
Boiling Point: 155-156°
Beilstein Reference: 383566
UN No.: 2925
MDL No.: MFCD00005954
Formel:
C₅H₁₂N₂ MW: 100,16 g/mol Siedepunkt: 155…156 °C Melting Pt: 62…66 °C Flash-Pt: 65 °C (149 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005954 CAS-Nummer: 109-07-9 EINECS: 203-644-2 UN: 2925 ADR: 4.1,III |