(±)-trans-1,2-Cyclohexandiol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms: (±)-trans-Cyclohexane-1,2-diol, trans-Cyclohexane-1,2-diol
161650100 161650500
ACRO161650100EA 41.1 CHF
ACRO161650100 ACRO161650500
(±)-trans-1,2-Cyclohexandiol 98%
(±)-trans-1,2-Cyclohexandiol
Formel: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Siedepunkt: 117 °C (17mbar)
Melting Pt: 100…104 °C
Dichte: 1,147 g/cm³ (24 °C)
Flash-Pt: 134 °C
MDL Number: MFCD00063611
CAS-Nummer: 1460-57-7
EINECS: 215-956-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 100 to 104 °C
GC ≥97.5 %