(±)-3-Chinuclidinol
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms:
(±)-Chinuclidin-3-ol
, (±)-3-Hydroxychinuclidin
, (±)-3-Hydroxy-1-azabicyclo[2.2.2]octan
PROOMM0825.02EA
2360
CHF
PROOMM0825.02
(±)-3-Chinuclidinol
(±)-3-Chinuclidinol
Formel:
C₇H₁₃NO MW: 127,19 g/mol Melting Pt: 225…227 °C |
MDL Number:
MFCD00151326 CAS-Nummer: 1619-34-7 EINECS: 216-578-4 UN: 3263 ADR: 8,III Merck Index: 12,08266 |