(±)-1-Octen-4-ol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
B20707.06 B20707.14
B20707.06EA 150 CHF
B20707.06 B20707.14
(±)-1-Octen-4-ol ≥99%
(±)-1-Octen-4-ol
Purity: 99% CAS No.: 40575-42-6 Molecular Formula: C8H16O Formula Weight: 128.22 MDL No.: MFCD00021943
Formel: C₈H₁₆O
MW: 128,21 g/mol
Dichte: 0.83
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00021943
CAS-Nummer: 40575-42-6