(±)-2-Ethylhexanol
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Achtung
EHERC13340200EA 62 CHF
EHERC13340200
(±)-2-Ethylhexanol
(±)-2-Ethyl-1-hexanol
Formel: CH₃(CH₂)₃CH(C₂H₅)CH₂OH
MW: 130,23 g/mol
Siedepunkt: 183 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –76 °C
Dichte: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 81 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004746
CAS-Nummer: 104-76-7
EINECS: 203-234-3
REACH: 01-2119487289-20
Merck Index: 13,03842
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/12/25/2301225.jpg