DL-Leucin ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms:
(±)-Leucin
, (±)-2-Amino-4-methylpentansäure
, (±)-α-Amino-γ-methylvaleriansäure
, DL-α-Amino-γ-methylvaleriansäure
A10590.30EA
406
CHF
A10590.30
A10590.18
A10590.0B
DL-Leucin ≥99%
DL-Leucin
Formel:
C₆H₁₃NO₂ MW: 131,17 g/mol Siedepunkt: 226 °C (1013 hPa) Melting Pt: ∼ 294 °C (Subl.) Dichte: 1,293 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00063087 CAS-Nummer: 328-39-2 EINECS: 206-328-2 Merck Index: 13,05470 |