(±)-3-Methylvaleriansäure ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: 3-Methylvaleric Acid, 3-Methylpentanoic acid, (±)-3-Methylpentanoic acid
A18886.06 A18886.14 A18886.22
A18886.06EA 64.7 CHF
A18886.06 A18886.14 A18886.22
(±)-3-Methylvaleriansäure ≥99%
(±)-3-Methylvaleriansäure
Purity: 99% CAS No.: 105-43-1 Molecular Formula: C6H12O2 Formula Weight: 116.16 Flash Point: 85°(185°F) Refractive Index: 1.4160 Odour: Unpleasant Melting Point: -42° Boiling Point: 196-198° Beilstein Reference: 1720696 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00002729
Formel: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Siedepunkt: 196…198 °C
Melting Pt: –42 °C
Dichte: 0.930
Flash-Pt: 85 °C (185 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002729
CAS-Nummer: 105-43-1
EINECS: 203-297-7
UN: 3265
ADR: 8,II