VWR®, Portable Turbidity Meter
Lieferant: VWR Collection
705-1104EA 157 CHF
705-1104 705-1166
VWR®, Portable Turbidity Meter
Trübungsmessgeräte
Das TIR 210 ist ein kompaktes Trübungsmessgerät für schnelle und präzise Messungen vor Ort.
  • Automatische Abschaltung 10 Minuten nach dem letzten Tastendruck
  • Mit Formazin als Primärstandard kalibriert
  • Messung mit Infrarotlicht im Winkel von 90°
  • USB-Port für Datenexport
Sowohl für farbige als auch farblose Flüssigkeiten geeignet.
Zertifizierungen: ISO 7027
Lieferumfang: Wird mit Bedienungsanleitung, Prüfzertifikat, Installationsmaterial, zwei Probenküvetten mit schwarzem Deckel (55 mm), Reinigungstuch für Küvetten und vier Trübungsstandards - 0,1, 20, 200 und 800 NTU - geliefert.