(±)-2-Butanol
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Gefahr
Synonyms: (±)-2-Hydroxybutan (±)-Ethyl-methylcarbinol (±)-Methyl-ethylcarbinol (±)-sec-Butylalkohol (±)-sec-Butanol
EHERC10861600EA 68.9 CHF
EHERC10861600
(±)-2-Butanol
(±)-2-Butanol
Formel: H₃CCH₂CH(OH)CH₃
MW: 74,12 g/mol
Siedepunkt: 94 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –115 °C
Dichte: 0,8534 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 23 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004569
CAS-Nummer: 78-92-2
EINECS: 201-158-5
UN: 1120
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01540
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/03/13/710313.jpg