1,3-Cyclohexandion 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: Cyclohexane-1,3-dione
111171000 111175000
ACRO111171000EA 73.6 CHF
ACRO111171000 ACRO111175000
1,3-Cyclohexandion 97%
1,3-Cyclohexandion
Formel: C₆H₈O₂
MW: 112,13 g/mol
Siedepunkt: 235 °C (1013 hPa)
Melting Pt: >101 °C
Dichte: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00001585
CAS-Nummer: 504-02-9
EINECS: 207-980-0
Merck Index: 13,03200
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥101 °C
Titration Argentometric ≤1 % Sodium chloride
Water ≤0.5 %
Titration with NaOH ≥96.0 %