1,3-Cyclohexadien 96% Stabilised
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
Cyclohexa-1,3-diene
111100050
111100250
111101000
ACRO111100050EA
79.9
CHF
ACRO111100050
ACRO111100250
ACRO111101000
1,3-Cyclohexadien 96% Stabilised
1,3-Cyclohexadien
Formel:
C₆H₈ MW: 80.13 g/mol Siedepunkt: 80 Melting Pt: –98 °C Dichte: 0.86 g/cm³ Flash-Pt: –6 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00001532 CAS-Nummer: 592-57-4 EINECS: 209-764-1 UN: 3295 ADR: 3 II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4715 to 1.4765 (20°C, nm) |
GC | ≥95.0 % |
Stabilizer | 0.1 % BHT |