(±)-1-Methoxy-2-Propanol
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
Synonyms: (±)-Monopropylene glycol methyl ether, 1-Methoxy-2-propanol
3123.1 3123.2
ROTH3123.1EA 43.8 CHF
ROTH3123.1 ROTH3123.2
(±)-1-Methoxy-2-Propanol
(±)-1-Methoxy-2-Propanol
Formel: CH₃CH(OH)CH₂OCH₃
Siedepunkt: 119.6 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –97 °C
Dichte: 0.92 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 31 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004537
CAS-Nummer: 107-98-2
EINECS: 203-539-1
UN: 3092
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9e076d8e7a4ef95472e37d2c355f37d64eac8ee&vid=26da88ae9f09b8195abc9bdd949f6bbdaf429255&prid=web&clid=SAPDAM