Styrol 99.5% stabilisiert zur Analyse
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: VinylbenzolPhenylethylenPhenylethen
ACRO220530010EA 45.9 CHF
ACRO220530010 ACRO220532500
Styrol 99.5% stabilisiert zur Analyse
Styrol
Formel: C₈H₈
MW: 104,15 g/mol
Siedepunkt: 145,2 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –31 °C
Dichte: 0,906 g/cm³
Flash-Pt: 31 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00008612
CAS-Nummer: 100-42-5
EINECS: 202-851-5
UN: 2055
ADR: 3,III
Merck Index: 13,08944
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5460 to 1.5480 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.4 %
Color scale ≤20 APHA
Stabilizer 10 to 20 ppm p-tert-Butylcatechol
Aldehyde ≤0.02 % (as benzaldehyde)
Polymer ≤10 ppm
Peroxides ≤0.01 % (as H2O2)