(±)-3-Amino-1,2-propandiol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
B22672.14
B22672.22
B22672.36
B22672.14EA
130
CHF
B22672.14
B22672.22
B22672.36
(±)-3-Amino-1,2-propandiol 97%
(±)-3-Amino-1,2-propanediol
Purity: 97%
CAS No.: 616-30-8
Molecular Formula: C3H9NO2
Formula Weight: 91.11
Flash Point: 186°(366°F)
Refractive Index: 1.4920
Boiling Point: 264-266°/739mm
Beilstein Reference: 1719121
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008140
Formel:
C₃H₉NO₂ MW: 91,11 g/mol Siedepunkt: 264…266 °C (739 mmHg) Dichte: 1.186 Flash-Pt: 186 °C (366 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008140 CAS-Nummer: 616-30-8 EINECS: 210-475-8 ADR: 8,III |