Allylisothiocyanat 94% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Stabilization: Stabilised with α-tocopherol 0.01%
102950050 102951000 102955000
ACRO102950050EA 29 CHF
ACRO102950050 ACRO102951000 ACRO102955000
Allylisothiocyanat 94% stabilisiert
Allylisothiocyanat
Formel: C₄H₅NS
Siedepunkt: 151…153 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –80 °C
Dichte: 1.0175 g/cm³
Flash-Pt: 46 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00004822
CAS-Nummer: 57-06-7
EINECS: 200-309-2
UN: 1545
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,00292
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5300 to 1.5330 (20°C, 589 nm)
GC ≥92 %
Stabilizer 0.01 % alpha-Tocopherol
Relative density (20/4°C) 1.017 to 1.022