(±)-2-Aminoheptan ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Purity: 98+%
CAS No.: 123-82-0
Molecular Formula: C7H17N
Formula Weight: 115.22
Flash Point: 33°(91°F)
Refractive Index: 1.4190
Odour: Amine-like
pH: 11.45
Boiling Point: 142-144°
Beilstein Reference: 635676
Merck Reference: 14,9802
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00008101
Formel:
C₇H₁₇N Siedepunkt: 142…144 °C Dichte: 0,768 Flash-Pt: 33 °C (91 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008101 CAS-Nummer: 123-82-0 EINECS: 204-655-5 UN: 2733 ADR: 3,III Merck Index: 14,9802 |