(±)-3-(Diethylamino)-1,2-propandiol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: (±)-3-(Diethylamino)-1,2-dihydroxy propane, 3-(Diethylamino)propane-1,2-diol
L07943.14 L07943.22 L07943.36
L07943.14EA 43.7 CHF
L07943.14 L07943.22 L07943.36
(±)-3-(Diethylamino)-1,2-propandiol 97%
(±)-3-(Diethylamino)-1,2-propandiol
Purity: 97% CAS No.: 621-56-7 Molecular Formula: C7H17NO2 Formula Weight: 147.22 Flash Point: 107°(224°F) Refractive Index: 1.4602 Boiling Point: 233-235° Beilstein Reference: 1737402 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00004716
Formel: C₇H₁₇NO₂
MW: 147,22 g/mol
Siedepunkt: 233…235 °C
Melting Pt: –30 °C
Dichte: 0.970
Flash-Pt: 107 °C (224 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004716
CAS-Nummer: 621-56-7
EINECS: 210-693-3
ADR: 8,II