Allylbromid stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: 3-Propenylbromid3-Brompropen
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.01021.1000EA 214 CHF
8.01021.9999 8.01021.9020 8.01021.1000 8.01021.0250
Allylbromid stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Allylbromid
Formel: C₃H₅Br
MW: 120,98 g/mol
Siedepunkt: 70 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –119 °C
Dichte: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –1 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000244
CAS-Nummer: 106-95-6
EINECS: 203-446-6
UN: 1099
ADR: 3 (6.1),I
Merck Index: 13,00285