(±)-Mercaptobernsteinsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: (±)-Mercapto-1,4-butanedioic acid, 2-Mercaptosuccinic acid, (±)-Thiomalic acid, DL-Mercaptosuccinic acid
B23301.14 B23301.22 B23301.36
B23301.14EA 53.8 CHF
B23301.14 B23301.22 B23301.36
(±)-Mercaptobernsteinsäure ≥98%
(±)-Mercaptobernsteinsäure
Purity: 98% CAS No.: 70-49-5 Molecular Formula: C4H6O4S Formula Weight: 150.15 Melting Point: 150-155° Beilstein Reference: 1099858 Merck Reference: 14,9343 MDL No.: MFCD00004860
Formel: C₄H₆O₄S
Siedepunkt: 322 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 150…155 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004860
CAS-Nummer: 70-49-5
EINECS: 200-736-4
Merck Index: 14,9343