DL-Apfelsäure
Lieferant: Roth Carl
|
Gefahr
|
Synonyms:
DL-Hydroxysuccinic acid, (±)-Malic acid, (±)-Hydroxy-1,4-butanedioic acid, (±)-Hydroxysuccinic acid, Hydroxybutanedioic acid, 2-Hydroxysuccinic acid
3034.1
3034.2
ROTH3034.1EA
22.7
CHF
ROTH3034.1
ROTH3034.2
DL-Apfelsäure
DL-Apfelsäure
Formel:
HOOCCH(OH)CH₂COOH Siedepunkt: 306 °C (1013 hPa) Melting Pt: 131…132 °C Dichte: 1.601 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00064212 CAS-Nummer: 617-48-1 EINECS: 210-514-9 Merck Index: 13,05730 |