DL-Apfelsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyms: DL-Hydroxysuccinic acid, (±)-Malic acid, (±)-Hydroxy-1,4-butanedioic acid, (±)-Hydroxysuccinic acid, Hydroxybutanedioic acid, 2-Hydroxysuccinic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14737.1000 8.14737.5000
8.14737.1000EA 64.9 CHF
8.14737.1000 8.14737.5000
DL-Apfelsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
DL-Apfelsäure
Formel: HOOCCH(OH)CH₂COOH
MW: 134.09 g/mol
Siedepunkt: 306
Melting Pt: 131…132 °C
Dichte: 1.601 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064212
CAS-Nummer: 617-48-1
EINECS: 230-022-8
Merck Index: 13,05730
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=920b54632a869bc5df22624fb9fecd4d11cae65e&vid=278193678126274041defdc0bd71c7c40efb3085&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 558 g/l (20 °C)
Melting Point 128 - 132 °C
Molar Mass 134.08 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
Flash Point 203 °C
Density 1.60 g/cm3 (20 °C)
pH 2.3 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 349 °C