Diethylether 99+% stabilisiert, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
123990010 123990050 123990025 123990100 123990250
ACRO123990010EA 60.6 CHF
ACRO123990010 ACRO123990050 ACRO123990025 ACRO123990100 ACRO123990250
Diethylether 99+% stabilisiert, rein
Diethylether
Formel: (CH₃CH₂)₂O
Siedepunkt: 34.6 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –116 °C
Dichte: 0.714 g/cm³
Flash-Pt: –45 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011646
CAS-Nummer: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
UN: 1155
ADR: 3,I
REACH: 01-2119535785-29
Merck Index: 12,03852
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=3dd6c545e58e36e1004e828026523fb0e3bcbbcd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3510 to 1.3540 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (Coulometric)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 5 to 10 ppm BHT
Residue after evaporation ≤0.002 %
Peroxides ≤0.001 %