Milchsäure 88,0-92,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: DL-Milchsäure
101384QEA 133 CHF
101384Q
Milchsäure 88,0-92,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Milchsäure
Formel: H₃CCH(OH)COOH
MW: 90,08 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004520
CAS-Nummer: 50-21-5
EINECS: 200-018-0
Merck Index: 13,05351
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 88.0 - 92.0 %
IR Spectrum Passes test
Reducing substances Passes test
Volatile fatty acids Passes test
Colouration Max. 20 APHA
Relative density 1.200 - 1.210
Ignition residue (SO4) Max. 100 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
As (Arsenic) Max. 0.1 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.02 %
Cu (Copper) Max. 1 ppm
Fe (Iron) Max. 3 ppm
Pb (Lead) Max. 1 ppm
Zn (Zinc) Max. 10 ppm