(±)-3-Chlor-1,2-propandiol
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms:
(±)-3-Chlor-1,2-dihydroxypropan
PROOMM0027.22EA
574
CHF
PROOMM0027.22
(±)-3-Chlor-1,2-propandiol
(±)-3-Chlor-1,2-propandiol
Formel:
C₃H₇ClO₂ MW: 110,54 g/mol Siedepunkt: 213 °C (1013 hPa) Melting Pt: –40 °C Dichte: 1,32 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: 135 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004712 CAS-Nummer: 96-24-2 EINECS: 202-492-4 UN: 2689 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,02164 |