Chloriodmethan ≥98% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A11032.09 A11032.18 A11032.30 A11032.36
A11032.09EA 56.1 CHF
A11032.09 A11032.18 A11032.30 A11032.36
Chloriodmethan ≥98% stabilisiert
Chloroiodomethane
Stabilized with copper
Purity: 98% CAS No.: 593-71-5 Molecular Formula: ClCH2I Formula Weight: 176.38 Flash Point: None Refractive Index: 1.5822 Boiling Point: 108-109° Beilstein Reference: 1730802 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00001078
Formel: CH₂ClI
MW: 176.38 g/mol
Siedepunkt: 108…109 °C
Dichte: 2.416
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001078
CAS-Nummer: 593-71-5
EINECS: 209-804-8
UN: 2810
ADR: 6.1 III