Chloriodmethan 98% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
222150250 222151000 222155000
ACRO222150250EA 75.6 CHF
ACRO222150250 ACRO222151000 ACRO222155000
Chloriodmethan 98% stabilisiert
Chloroiodomethane
Formel: CH₂ClI
Siedepunkt: 108…109 °C (760 mmHg)
Dichte: 2,42 g/cm³
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00001078
CAS-Nummer: 593-71-5
EINECS: 209-804-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow to pink Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5810 to 1.5840 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer Copper