Chloraceton 96% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Chloropropanone
173470010 173472500 173470050
173470010.EA 145 CHF
173470010. 173472500. 173470050.
Chloraceton 96% stabilisiert
Chloraceton
Formel: C₃H₅ClO
MW: 92,52 g/mol
Siedepunkt: 120 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –44.5 °C
Dichte: 1.16 g/cm³
Flash-Pt: 32 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000936
CAS-Nummer: 78-95-5
EINECS: 201-161-1
UN: 1695
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,02131
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Stabilizer 0.1 % epoxidized soybean oil