Chloroform ≥99,8% stabilisiert, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyms:
Trichlormethan
Stabilization:
Stabilisiert mit Ethanol 0,6 %
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
83627.320EA
272
CHF
83627.320
83627.290
Chloroform ≥99,8% stabilisiert, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Chloroform
Formel:
CHCl₃ MW: 119,38 g/mol Siedepunkt: 61,7 °C (1013 hPa) Melting Pt: –63 °C Dichte: 1,48320 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000826 CAS-Nummer: 67-66-3 EINECS: 200-663-8 UN: 1888 ADR: 6.1,III REACH: 01-2119486657-20 Merck Index: 13,02160 |
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (+ Stabilisator) | Min. 99,8 % |
Sauer reagierende Substanzen | Max. 0,0005 meq/g |
Alkalisch reagierende Substanzen | Max. 0,0002 meq/g |
Verdampfungsrückstand | Max. 10 ppm |
Wasser | Max. 0,05 % |
Absorption (250 nm) | Max. 0,3 |
Absorption (260 nm) | Max. 0,1 |
Absorption (280 nm) | Max. 0,02 |
Absorption (300 nm) | Max. 0,01 |
UV Durchlässigkeit (250 nm) | Min. 50 % |
UV Durchlässigkeit (260 nm) | Min. 84 % |
UV Durchlässigkeit (280 nm) | Min. 95 % |
UV Durchlässigkeit (300 nm) | Min. 98 % |