(±)-Brombernsteinsäure 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: (±)-Bromo-1,4-butanedioic acid, 2-Bromosuccinic acid
B22829.06 B22829.14 B22829.22
B22829.06EA 54.7 CHF
B22829.06 B22829.14 B22829.22
(±)-Brombernsteinsäure 96%
(±)-Brombernsteinsäure
Purity: 96% CAS No.: 923-06-8 Molecular Formula: C4H5BrO4 Formula Weight: 196.99 Melting Point: 164-166° dec. Beilstein Reference: 1723556 Merck Reference: 14,1437 MDL No.: MFCD00004213
Formel: HOOCBrCHCH₂COOH
Siedepunkt: 319 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 164…166 °C (dec.)
Dichte: 2.073 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004213
CAS-Nummer: 923-06-8
EINECS: 213-087-7
Merck Index: 14,1437