Chloroform stabilisiert, EMPLURA®, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyms:
Trichlormethan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.22265.2500EA
188
CHF
8.22265.2500
8.22265.9025
8.22265.1000
Chloroform stabilisiert, EMPLURA®, Supelco®
Chloroform
Formel:
CHCl₃ MW: 119,38 g/mol Siedepunkt: 61,7 °C (1013 hPa) Melting Pt: –63 °C Dichte: 1,4832 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000826 CAS-Nummer: 67-66-3 EINECS: 200-663-8 UN: 1888 ADR: 6.1,III REACH: 05-2114614906-45 Merck Index: 13,02160 |