Dichlormethan, getrocknet (max. 0,01% H₂O) ≥99% stabilisiert, GPR RECTAPUR® zur Synthese
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyms: MethylenchloridChlormethylen
Stabilization: Stabilisiert mit Ethanol 0,1 %
23349.363EA 206 CHF
23349.363
Dichlormethan, getrocknet (max. 0,01% H₂O) ≥99% stabilisiert, GPR RECTAPUR® zur Synthese
Dichlormethan
Formel: CH₂Cl₂
MW: 84,93 g/mol
Siedepunkt: 39,8 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –95 °C
Dichte: 1,322 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000881
CAS-Nummer: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1,III
REACH: 01-2119480404-41
Merck Index: 12,06140
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/14/30/20961430.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %
Evaporation residue Max. 50 ppm
Water Max. 100 ppm