Dichlormethan ≥99,9% stabilisiert, PESTINORM® für Kapillar-GC-Analysen
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyms: MethylenchloridChlormethylen
Stabilization: Stabilisiert mit 2-Methyl-2-buten (iso-Amylen) 20 ppm
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
83961.320EA 197 CHF
83961.320
Dichlormethan ≥99,9% stabilisiert, PESTINORM® für Kapillar-GC-Analysen
Dichlormethan
Formel: CH₂Cl₂
MW: 84,93 g/mol
Siedepunkt: 39,8 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –95 °C
Dichte: 1,322 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000881
CAS-Nummer: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1,III
REACH: 01-2119480404-41
Merck Index: 12,06140
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/14/30/20961430.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (auf wasserfreier Substanz) Min. 99,9 %
Sauer reagierende Substanzen Max. 0,0005 meq/g
Verdampfungsrückstand (100°C) Max. 0,0005 %
Wasser Max. 0,05 %
Organische Rückständ(als Octanol)(GC/FID Max. 10 ng/l
Halogen-Rückstände (als Lindan) (GC/ECD) Max. 5 ng/l