Önanthaldehyd 95% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
120320500 120322500 120320010
ACRO120320500EA 21.9 CHF
ACRO120320500 ACRO120322500 ACRO120320010
Önanthaldehyd 95% stabilisiert
Önanthaldehyd
Formel: C₇H₁₄O
Siedepunkt: 150 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –42 °C
Dichte: 0.82 g/cm³
Flash-Pt: 35 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007028
CAS-Nummer: 111-71-7
EINECS: 203-898-4
UN: 3056
ADR: 3,III
Merck Index: 13,04677
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4110 to 1.4150 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Stabilizer 100 ppm hydroquinone
Specific gravity (25°C) 0.812 to 0.822