Polyvinylpyrrolidon, M.W. ∼ 360,000 (K90)
Lieferant: EUROCLONE
EMR193001 EMR193500
EURLEMR193001EA 0 CHF
EURLEMR193001 EURLEMR193500
Polyvinylpyrrolidon, M.W. ∼ 360,000 (K90)
Polyvinylpyrrolidon
Formel: (C₆H₉NO)n
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01076626
CAS-Nummer: 9003-39-8