Tannin
Lieferant: Roth Carl
Synonyms:
Gallotannin, Tannin
4239.1
4239.2
ROTH4239.1EA
47.9
CHF
ROTH4239.1
ROTH4239.2
Tannin
Tannin
Formel:
C₇₆H₅₂O₄₆ Melting Pt: 218…219 °C Dichte: >1 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: 199 °C |
MDL Number:
MFCD00066397 CAS-Nummer: 1401-55-4 EINECS: 215-753-2 Merck Index: 12,09221 |