Tween® 40 (Polysorbat) zS, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyms:
Polyoxyethylene sorbitan monopalmitate
MQ200
8.22185.0500
8.22185.1000
8.22185.0500EA
54.3
CHF
8.22185.0500
8.22185.1000
Tween® 40 (Polysorbat) zS, Sigma-Aldrich®
Tween® 40 (Polysorbat)
Formel:
C₆₂H₁₂₂O₂₆ Siedepunkt: ∼100 °C (1013 hPa) Melting Pt: ∼0.1 °C Dichte: 1.05 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: >149 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00165345 CAS-Nummer: 9005-66-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) soluble |
Boiling Point |
|
Flash Point |
|
Density | 1.09 g/cm3 (20 °C) |