Tween® 20 (Polysorbat), Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
655204-100EA 129 CHF
655204-100
Tween® 20 (Polysorbat), Millipore®
Tween® 20 (Polysorbat)
Formel: C₅₈H₁₁₄O₂₆
MW: 1227,53 g/mol
Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00165986
CAS-Nummer: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3