di-Natrium-L(+)-tartrat Dihydrat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyms: (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxybutandisäure Dinatriumsalz Dihydrat(R,R)-(+)-Weinsäure Dinatriumsalz DihydratL(+)-Natriumtartrat dibasisch DihydratL(+)-Weinsäure Dinatriumsalz Dihydrat(R,R)-(+)-Natriumtartrat dibasisch Dihydrat(R,R)-(+)-2,3-Dihydroxy-1,4-butandisäure Dinatriumsalz Dihydrat(R,R)-(+)-Dinatriumtartrat DihydratL(+)-Threarsäure Dinatriumsalz Dihydrat(R,R)-(+)-2,3-Dihydroxybernsteinsäure Dinatriumsalz Dihydrat
28174.260EA 334 CHF
28174.260
di-Natrium-L(+)-tartrat Dihydrat ≥99%, GPR RECTAPUR®
di-Natrium-L(+)-tartrat Dihydrat
Formel: NaOOC(CHOH)₂COONa·2H₂O
MW: 230,08 g/mol
Melting Pt: 57 °C
Dichte: 1,818 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00150035
CAS-Nummer: 6106-24-7
EINECS: 212-773-3
Merck Index: 12,08833
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/17/2299817.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (calculated on anhydrous) Min. 99 %
Loss on drying (150°C) Max. 17.0 %
C2O4 (Oxalate) Max. 0.05 %
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
As (Arsenic) Max. 2 ppm
Cu (Copper) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 100 ppm
Pb (Lead) Max. 10 ppm
Zn (Zinc) Max. 10 ppm