Tween® 20 (Polysorbat) für die Molekularbiologie
Lieferant: VWR Chemicals
437082QEA 63.6 CHF
437082Q
Tween® 20 (Polysorbat) für die Molekularbiologie
Tween® 20 (Polysorbat)
Speziell für Anwendungen in der Molekularbiologie getestetes Detergenz.
Tween® ist eine Marke der Atlas Chemical Industries Inc.
Formel: C₅₈H₁₁₄O₂₆
MW: 1227,53 g/mol
Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 149 °C (geschlossener Tiegel)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00165986
CAS-Nummer: 9005-64-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Aussehen Gelbliches Granulat
DNasen Nicht nachgewiesen
RNasen Nicht nachgewiesen
Proteasen Nicht nachgewiesen
Dichte (20/4) 1,095 - 1,105
Hydroxylzahl 96 - 108
Verseifungszahl 40,0 - 50,0