Tween® 20 (Polysorbat), BAKER, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
7374.1000EA 113 CHF
7374.1000
Tween® 20 (Polysorbat), BAKER, Laborreagens, J.T.Baker®
Tween® 20 (Polysorbat)
Formel: C₅₈H₁₁₄O₂₆
MW: 1227,53 g/mol
Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00165986
CAS-Nummer: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3