One-Step PCR Clean-up, ExoCleanUp FAST
Lieferant: VWR Chemicals
733-2594EA 4190 CHF
733-2594 733-2593 733-2592 733-2849
One-Step PCR Clean-up, ExoCleanUp FAST
Nukleinsäure-Reagenzien Reinigungskits und Reagenzien für Nukleinsäure
Das VWR® ExoCleanUp FAST PCR-Reagenz ist ein One-Step-PCR-Aufreinigungsreagenz für optimale Sequenzierungsergebnisse, bestehend aus einer ausgewogenen Kombination aus einer hitzelabilen Exonuclease I (HL-ExoI) und einer rekombinanten alkalischen Phosphatase aus Eismeergarnelen (recombinant Shrimp Alkaline Phosphatase, rSAP).
  • Zur Reinigung von PCR-Produkten in 5 Minuten entwickelt
  • Keine Spin-Säulen oder magnetische Beads erforderlich
  • Behandlung verbessert nachgelagerte Anwendungen wie DNA-Sequenzierung und SNP-Analyse
Die Behandlung amplifizierter PCR-Produkte mit diesem Reagenz hilft dabei, Primerreste und einsträngige DNA zu entfernen, und inaktiviert überschüssige dNTPs durch Dephosphorylierung. Nach der Enzymbehandlung bei 37 °C für mindestens 2 Minuten wird dieses Reagenz durch Erhitzen bei 80 °C für mindestens 3 Minuten vollständig inaktiviert.