Tween® 20 (Polysorbat), Proteomik-Qualität
Lieferant: VWR Chemicals
M147-1LEA
118
CHF
M147-1L
Tween® 20 (Polysorbat), Proteomik-Qualität
Tween® 20 (Polysorbat)
Nichtionisches Detergenz, welches hydrophile Proteine von hydrophonen Transmembranproteinen separiert, ohne die biologische Funktion zu verändern.
- High purity and protease-free
- Suitable for most biological applications
Non-ionic detergents have uncharged hydrophilic groups and are gentle, non-denaturing detergents ideal for studying the conformation and function of proteins, because they keep secondary and tertiary structure intact.
Formel:
C₅₈H₁₁₄O₂₆ MW: 1227,53 g/mol |
MDL Number:
MFCD00165986 CAS-Nummer: 9005-64-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Arsen | <0,0003 % |
DNase | nicht nachweisbar |
Schwermetalle | <0,001 % |
Hydroxylzahl | 96 - 108 |
Identität | entspricht |
Wassergehalt (KF) | <3,0 % |
Protease | nicht nachweisbar |
Glührückstand | ≤0,25 % |
RNase | nicht nachweisbar |