Tween® 80 (Polysorbat)
Lieferant: EUROCLONE
EMR245001 EMR245005 EMR245025
EURLEMR245001EA 0 CHF
EURLEMR245001 EURLEMR245005 EURLEMR245025
Tween® 80 (Polysorbat)
Tween® 80 (Polysorbat)
Siedepunkt: ∼100 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –21 °C
Dichte: 1.062 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: >149 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082107
CAS-Nummer: 9005-65-6
EINECS: 500-019-9
Merck Index: 13,07664