Polysorbat 80
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Sorbitan monooleate, ethoxylated, Polyoxyethylene-80-Sorbitan Monolaurate, Polyoxyethylene (20) sorbitan monooleate
278630010 278632500 278630025 278630100
ACRO278630010EA 124 CHF
ACRO278630010 ACRO278632500 ACRO278630025 ACRO278630100
Polysorbat 80
Polysorbat 80
Siedepunkt: ? 100 °C (1013 hPa)
Melting Pt: -21 °C
Dichte: 1.08 g/cm³
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082107
CAS-Nummer: 9005-65-6
EINECS: 500-019-9
Merck Index: 13,07664
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to amber Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4700 to 1.4760 (20°C, 589 nm)
Water ≤3 %
Acid value ≤2 mg KOH/g
Hydroxyl value 65 to 80 mg KOH/g
Saponification value 45 to 55 mg KOH/g