Paraformaldehyd
Lieferant: Roth Carl
Achtung
0335.1 0335.2 0335.3 0335.4
ROTH0335.1EA 22.2 CHF
ROTH0335.1 ROTH0335.2 ROTH0335.3 ROTH0335.4
Paraformaldehyd
Paraformaldehyd
Formel: (CH₂O)n
Siedepunkt: 135…136 °C (13 mmHg)
Melting Pt: 123 °C
Dichte: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 70 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00133991
CAS-Nummer: 30525-89-4
UN: 2213
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,07096