Paraformaldehyd 96%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Polyoxymethylene
416780030 416780250 416785000 416780010 416780100
ACRO416780030EA 168 CHF
ACRO416780030 ACRO416780250 ACRO416785000 ACRO416780010 ACRO416780100
Paraformaldehyd 96%, reinst
Paraformaldehyd
Formel: (CH₂O)n
Siedepunkt: 135 - 136 °C (13 -rr)
Melting Pt: 120…170 °C (dec.)
Dichte: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 71 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00133991
CAS-Nummer: 30525-89-4
UN: 2213
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,07096
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder or beads
Infrared spectrum Conforms
Ash ≤0.02 %
pH 4.0 to 5.5 (10 % suspension)
Titration with HCl ≥95 %
Free acid (HCOOH) ≤0.03 %