TRITON™ X-114 (Polyethylenglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]ether, Polyethylenglycol-tert-octylphenylether)
Lieferant: EUROCLONE
|
Gefahr
|
EMR239001
EMR239500
EURLEMR239001EA
0
CHF
EURLEMR239001
EURLEMR239500
TRITON™ X-114 (Polyethylenglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]ether, Polyethylenglycol-tert-octylphenylether)
TRITON™ X-114 (Polyethylenglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]ether, Polyethylenglycol-tert-octylphenylether)
Siedepunkt:
∼150 °C (1013 hPa) Dichte: 1.055 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: >93 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00128254 CAS-Nummer: 9036-19-5 UN: 3082 ADR: 9,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...