TRITON™ X-100 (Polyethylenglycol-tert-octylphenylether)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
(p-tert-Octylphenoxy)polyethoxyethanol
, O-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxy]polyethoxyethanol
, Polyethylenglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]ether
, Alkylphenylpolyethylenglycol
, O-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenyl]decaoxyethylen
, 4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenylpolyethylenglycol
PIER28314EA
275
CHF
PIER28314
TRITON™ X-100 (Polyethylenglycol-tert-octylphenylether)
TRITON™ X-100 (Polyethylenglycol-tert-octylphenylether)
Siedepunkt:
∼200 °C (1013 hPa) Melting Pt: 6 °C Dichte: 1,06 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: 251 °C (geschlossener Tiegel) Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00132505 CAS-Nummer: 9002-93-1 UN: 3082 ADR: 9,III Merck Index: 13,06793 |